Imprimer
4-Bromo-2,5-difluorobenzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC49639-1G PC49639-25G PC49639-5G
APOSPC49639-1GEA 26.1 EUR
APOSPC49639-1G APOSPC49639-25G APOSPC49639-5G
4-Bromo-2,5-difluorobenzonitrile
4-Bromo-2,5-difluorobenzonitrile
Formule: C₇H₂BrF₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11847049
Numéro CAS: 133541-45-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III