Trifluoromethanesulfonate de lanthane (III) 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Lanthanum(III) trifluoromethanesulphonate, Lanthanum trifluoromethanesulphonate, Lanthanum triflate
Formule:
C₃F₉LaO₉S₃ Poids moléculaire: 586.12 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00077560 Numéro CAS: 52093-26-2 UN: 3261 ADR: 8 II |