Imprimer
5-Bromo-7-(trifluoromethyl)quinoxaline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC49608-1G PC49608-250MG PC49608-500MG PC49608-5G
APOSPC49608-1GEA 519 EUR
APOSPC49608-1G APOSPC49608-250MG APOSPC49608-500MG APOSPC49608-5G
5-Bromo-7-(trifluoromethyl)quinoxaline
5-Bromo-7-(trifluoromethyl)quinoxaline
Formule: C₉H₄BrF₃N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18089243
Numéro CAS: 1287218-49-8