Imprimer
1-Bromo-3-fluoro-5-nitrobenzene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC49594-100G PC49594-25G PC49594-5G
APOSPC49594-100GEA 0 EUR
APOSPC49594-100G APOSPC49594-25G APOSPC49594-5G
1-Bromo-3-fluoro-5-nitrobenzene
1-Bromo-3-fluoro-5-nitrobenzene
Formule: C₆H₃BrFNO₂
Point d'ébullition: 65…70 °C
Point de fusion: 27…29 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09955454
Numéro CAS: 7087-65-2