Imprimer
(2,2,2-Trifluoroethyl)benzene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC49584-1G PC49584-5G
APOSPC49584-1GEA 183 EUR
APOSPC49584-1G APOSPC49584-5G
(2,2,2-Trifluoroethyl)benzene
(2,2,2-Trifluoroethyl)benzene
Formule: C₈H₇F₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11226623
Numéro CAS: 21249-93-4