Imprimer
2,4-Dichloro-α,α,α,5-tétrafluorotoluène 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC49575-1G PC49575-5G PC49575-2G
APOSPC49575-1GEA 212 EUR
APOSPC49575-1G APOSPC49575-5G APOSPC49575-2G
2,4-Dichloro-α,α,α,5-tétrafluorotoluène 95%
2,4-Dichloro-α,α,α,5-tétrafluorotoluène
Formule: C₇H₂Cl₂F₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 112290-01-4