Imprimer
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC49550-1G PC49550-250MG PC49550-5G
APOSPC49550-1GEA 68.3 EUR
APOSPC49550-1G APOSPC49550-250MG APOSPC49550-5G
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₂F₅N
Point d'ébullition: 82…83 °C/400mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16610846
Numéro CAS: 1215034-77-7
UN: 1993
ADR: 3,III