Imprimer
2,3-Difluoroisonicotinic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,3-Difluoropyridine-4-carboxylic acid
PC49549-5G PC49549-25G
APOSPC49549-5GEA 226 EUR
APOSPC49549-5G APOSPC49549-25G
2,3-Difluoroisonicotinic acid 97%
2,3-Difluoroisonicotinic acid
Formule: C₆H₃F₂NO₂
Poids moléculaire: 159.09 g/mol
Point de fusion: 163…168 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09031174
Numéro CAS: 851386-31-7