Imprimer
4-(Difluoromethyl)-1,2-difluorobenzene 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC49547-1G PC49547-250MG
APOSPC49547-1GEA 174 EUR
APOSPC49547-1G APOSPC49547-250MG
4-(Difluoromethyl)-1,2-difluorobenzene 97%
4-(Difluoromethyl)-1,2-difluorobenzene
Formule: C₇H₄F₄
Point d'ébullition: 62…64 °C/62mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14698573
Numéro CAS: 1214379-64-2