Imprimer
2,3,6-Trifluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC49545-1G PC49545-5G PC49545-10G
APOSPC49545-1GEA 88.6 EUR
APOSPC49545-1G APOSPC49545-5G APOSPC49545-10G
2,3,6-Trifluorobenzenesulphonyl chloride 97%
2,3,6-Trifluorobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₂ClF₃O₂S
Point d'ébullition: 66…68 °C/0,1mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832391
Numéro CAS: 1017779-75-7
UN: 3265
ADR: 8,II