Imprimer
2-Bromo-4-trifluorométhylphénol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Bromo-4-hydroxybenzotrifluoride
PC49531-5G PC49531-25G PC49531-100G
APOSPC49531-5GEA 21.9 EUR
APOSPC49531-5G APOSPC49531-25G APOSPC49531-100G
2-Bromo-4-trifluorométhylphénol
2-Bromo-4-trifluorométhylphénol
Formule: C₇H₄BrF₃O
Poids moléculaire: 241.01
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06657954
Numéro CAS: 81107-97-3