Imprimer
5-Bromo-2-méthoxy-3-(trifluorométhyl)pyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 5-Bromo-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)pyridine
PC49527-1G PC49527-5G PC49527-10G
APOSPC49527-1GEA 21.9 EUR
APOSPC49527-1G APOSPC49527-5G APOSPC49527-10G
5-Bromo-2-méthoxy-3-(trifluorométhyl)pyridine
5-Bromo-2-méthoxy-3-(trifluorométhyl)pyridine
Formule: C₇H₅BrF₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13185815
Numéro CAS: 1214377-42-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III