Imprimer
1-Iodo-3,3,3-trifluoropropane 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC4946-25G PC4946-5G
APOSPC4946-25GEA 43.5 EUR
APOSPC4946-25G APOSPC4946-5G
1-Iodo-3,3,3-trifluoropropane 98%
1-Iodo-3,3,3-trifluoropropane
Formule: C₃H₄F₃I
Point d'ébullition: 80 °C
Densité: 1,911 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038531
Numéro CAS: 460-37-7