Éthyle 4,4,4-trifluoroacétylacétate 90%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4,4,4-Trifluoroacétoacétate d'éthyle
Formule:
C₆H₇F₃O₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000424 Numéro CAS: 372-31-6 UN: 3272 ADR: 3,III |