Imprimer
Ethyl-6-bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC49398-1G PC49398-250MG
APOSPC49398-1GEA 126 EUR
APOSPC49398-1G APOSPC49398-250MG
Ethyl-6-bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-6-bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formule: C₁₀H₈BrFN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13195312
Numéro CAS: 1260763-32-3