3'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₇FO₂ Poids moléculaire: 154.14 g/mol Point de fusion: 72…76 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09055140 Numéro CAS: 699-92-3 |