Imprimer
1-(4-Chlorophenyl)-4,4,4-trifluoro-1,3-butanedione
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(4-Chlorophenyl)-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione, 3-(4-Chlorobenzoyl)-1,1,1-trifluoroacetone
PC4937-5G PC4937-10G PC4937-25G
APOSPC4937-5GEA 92.8 EUR
APOSPC4937-5G APOSPC4937-10G APOSPC4937-25G
1-(4-Chlorophenyl)-4,4,4-trifluoro-1,3-butanedione
1-(4-Chlorophenyl)-4,4,4-trifluoro-1,3-butanedione
Formule: C₁₀H₆ClF₃O₂
Point de fusion: 60…64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00511276
Numéro CAS: 18931-60-7