Imprimer
Acide (3-méthoxy-5-(trifluorométhyl)phényl)acétique 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC49342-1G PC49342-5G PC49342-10G
APOSPC49342-1GEA 203 EUR
APOSPC49342-1G APOSPC49342-5G APOSPC49342-10G
Acide (3-méthoxy-5-(trifluorométhyl)phényl)acétique 98%
Acide (3-méthoxy-5-(trifluorométhyl)phényl)acétique
Formule: C₁₀H₉F₃O₃
Point de fusion: 73…75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09025416
Numéro CAS: 916421-04-0