Imprimer
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC49341-1G PC49341-5G PC49341-10G
APOSPC49341-1GEA 145 EUR
APOSPC49341-1G APOSPC49341-5G APOSPC49341-10G
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formule: C₁₀H₈F₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09025415
Numéro CAS: 916421-02-8
UN: 3276
ADR: 6.1,III