Imprimer
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-N-(2-hydroxyethyl)piperdine-4-carboxamide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC4934-1G PC4934-500MG PC4934-5G
APOSPC4934-1GEA 533 EUR
APOSPC4934-1G APOSPC4934-500MG APOSPC4934-5G
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-N-(2-hydroxyethyl)piperdine-4-carboxamide 97%
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-N-(2-hydroxyethyl)piperdine-4-carboxamide
Formule: C₁₄H₁₇ClF₃N₃O₂
Poids moléculaire: 351.76 g/mol
Point de fusion: 174…176 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00172258
Numéro CAS: 303150-23-4