3'-(Trifluorométhyl)acétophénone 96%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1-[3-(Trifluorométhyl)phényl]éthane-1-one
Formule:
C₉H₇F₃O Point d'ébullition: 198…200 °C Densité: 1,235 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000391 Numéro CAS: 349-76-8 |