Imprimer
Ethyl 2,2-Difluoro-2-(trimethylsilyl)acetate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC49333-25G PC49333-1G PC49333-5G
APOSPC49333-25GEA 435 EUR
APOSPC49333-25G APOSPC49333-1G APOSPC49333-5G
Ethyl 2,2-Difluoro-2-(trimethylsilyl)acetate 95%
Ethyl 2,2-Difluoro-2-(trimethylsilyl)acetate
Formule: C₇H₁₄F₂O₂Si
Point d'ébullition: 55 °C/20mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04973092
Numéro CAS: 205865-67-4
UN: 1993
ADR: 3,III