Imprimer
4-Chloro-3-(trifluorométhoxy)benzyle bromure 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-(Bromomethyl)-1-chloro-2-(trifluoromethoxy)benzene
PC49329-1G PC49329-5G PC49329-25G
APOSPC49329-1GEA 62.5 EUR
APOSPC49329-1G APOSPC49329-5G APOSPC49329-25G
4-Chloro-3-(trifluorométhoxy)benzyle bromure 97%
4-Chloro-3-(trifluorométhoxy)benzyle bromure
Formule: C₈H₅BrClF₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660249
Numéro CAS: 886500-93-2
UN: 3265
ADR: 8,II