Imprimer
4-Fluoro-2-methoxy-5-nitroaniline 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC49321-100G PC49321-25G PC49321-5G
APOSPC49321-100GEA 190 EUR
APOSPC49321-100G APOSPC49321-25G APOSPC49321-5G
4-Fluoro-2-methoxy-5-nitroaniline 95+%
4-Fluoro-2-methoxy-5-nitroaniline
Formule: C₇H₇FN₂O₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD23098941
Numéro CAS: 1075705-01-9