5-Fluoro-o-toluidine 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
5-Fluoro-2-méthylaniline
Formule:
C₇H₈FN Poids moléculaire: 125.15 g/mol Point d'ébullition: 98…100 °C/15mmHg Point de fusion: 37…40 °C Densité: 1.13 Point éclair: 90 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007764 Numéro CAS: 367-29-3 EINECS: 206-689-6 UN: 2811 ADR: 6.1 III |