Imprimer
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC49274-1G PC49274-5G PC49274-10G
APOSPC49274-1GEA 226 EUR
APOSPC49274-1G APOSPC49274-5G APOSPC49274-10G
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formule: C₈H₅BrF₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660256
Numéro CAS: 86256-50-0
UN: 3265
ADR: 8,II