Chlorure de 3-fluoro-5-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
Formule:
C₇H₃ClF₄O₂S Poids moléculaire: 262.61 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06660226 Numéro CAS: 886499-99-6 UN: 3265 ADR: 8 II |