Imprimer
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]-2-(2,6-dichlorophenyl)acetonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC4926-1G PC4926-500MG PC4926-5G
APOSPC4926-1GEA 275 EUR
APOSPC4926-1G APOSPC4926-500MG APOSPC4926-5G
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]-2-(2,6-dichlorophenyl)acetonitrile 97%
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]-2-(2,6-dichlorophenyl)acetonitrile
Formule: C₁₄H₆Cl₃F₃N₂
Point de fusion: 107…109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00172210
Numéro CAS: 338407-06-0