4-Bromo-2-(trifluorométhyl)benzaldéhyde
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₄BrF₃O Point de fusion: 47…50 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09037472 Numéro CAS: 861928-27-0 |