Imprimer
2-Bromo-1-fluoro-4-methoxybenzene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Bromo-4-fluoroanisole
PC49237-1G PC49237-25G PC49237-5G
APOSPC49237-1GEA 21.9 EUR
APOSPC49237-1G APOSPC49237-25G APOSPC49237-5G
2-Bromo-1-fluoro-4-methoxybenzene
2-Bromo-1-fluoro-4-methoxybenzene
Formule: C₇H₆BrFO
Poids moléculaire: 205.0200 g/mol
Point d'ébullition: 81…82 °C/8mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13185359
Numéro CAS: 1161497-23-9