3-(Difluoromethyl)benzaldehyde 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₆F₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD18791599 Numéro CAS: 945004-44-4 |