Imprimer
3-(Difluoromethyl)benzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC49196-1G PC49196-5G PC49196-25G
APOSPC49196-1GEA 26.1 EUR
APOSPC49196-1G APOSPC49196-5G APOSPC49196-25G
3-(Difluoromethyl)benzonitrile
3-(Difluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₅F₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19053256
Numéro CAS: 55805-13-5
UN: 3276
ADR: 6.1,III