4-(Trifluoromethyl)-3-pyridineboronic acid pinacol ester
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4-(Trifluoromethyl)pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formule:
C₁₂H₁₅BF₃NO₂ Poids moléculaire: 273.05 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD12198140 Numéro CAS: 1310405-06-1 |