Imprimer
2'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(2-Bromophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
PC49176-1G PC49176-5G PC49176-25G
APOSPC49176-1GEA 109 EUR
APOSPC49176-1G APOSPC49176-5G APOSPC49176-25G
2'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone 97%
2'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formule: C₈H₄BrF₃O
Densité: 1,645 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07380806
Numéro CAS: 244229-34-3