Imprimer
(4-(Trifluoromethyl)phenyl)methanesulphonyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): [4-(Trifluoromethyl)phenyl]methanesulphonyl chloride, 4-Trifluoromethyl-α-toluenesulphonyl chloride
PC49173-1G PC49173-250MG
APOSPC49173-1GEA 51 EUR
APOSPC49173-1G APOSPC49173-250MG
(4-(Trifluoromethyl)phenyl)methanesulphonyl chloride
(4-(Trifluoromethyl)phenyl)methanesulphonyl chloride
Formule: C₈H₆ClF₃O₂S
Point de fusion: 103…107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631932
Numéro CAS: 163295-75-8
UN: 3261
ADR: 8,II