Imprimer
2-Bromo-3-fluoro-6-méthylpyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Bromo-3-fluoro-6-picoline
PC49163-1G PC49163-5G
APOSPC49163-1GEA 21.9 EUR
APOSPC49163-1G APOSPC49163-5G
2-Bromo-3-fluoro-6-méthylpyridine
2-Bromo-3-fluoro-6-méthylpyridine
Formule: C₆H₅BrFN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095061
Numéro CAS: 374633-36-0