3-Bromo-5-fluoropicolinonitrile
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₂BrFN₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD16988825 Numéro CAS: 950670-18-5 |