Imprimer
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC49158-10G PC49158-5G
APOSPC49158-10GEA 306 EUR
APOSPC49158-10G APOSPC49158-5G
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formule: C₉H₇F₃O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660317
Numéro CAS: 886503-52-2