Imprimer
Trifluoromethanesulfonate d'ytterbium (III) hydraté 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Trifluoromethanesulphonic acid ytterbium salt hydrate, Ytterbium(III) trifluoromethanesulphonate hydrate, Ytterbium(III) triflate hydrate, Ytterbium triflate hydrate
PC49155-10G PC49155-25G
APOSPC49155-10GEA 88.6 EUR
APOSPC49155-10G APOSPC49155-25G
Trifluoromethanesulfonate d'ytterbium (III) hydraté 98%
Trifluoromethanesulfonate d'ytterbium (III) hydraté
Formule: C₃F₉O₉S₃Yb·xH₂O
Point de fusion: 118…122 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03703499
Numéro CAS: 252976-51-5
UN: 3261
ADR: 8,II