Imprimer
2-(Difluoromethyl)-1,4-difluorobenzene 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2,5-Difluorobenzal fluoride
PC49149-1G PC49149-25G PC49149-5G
APOSPC49149-1GEA 118 EUR
APOSPC49149-1G APOSPC49149-25G APOSPC49149-5G
2-(Difluoromethyl)-1,4-difluorobenzene 97%
2-(Difluoromethyl)-1,4-difluorobenzene
Formule: C₇H₄F₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12026289
Numéro CAS: 195886-79-4