Imprimer
5-Bromo-2-(difluoromethyl)pyridine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC49144-1G PC49144-5G
APOSPC49144-1GEA 58 EUR
APOSPC49144-1G APOSPC49144-5G
5-Bromo-2-(difluoromethyl)pyridine 98%
5-Bromo-2-(difluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₄BrF₂N
Point de fusion: 35…40 °C
Point éclair: 89,4 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11977429
Numéro CAS: 845827-13-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III