Imprimer
4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}butanoic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC4913-1G PC4913-500MG PC4913-5G
APOSPC4913-1GEA 275 EUR
APOSPC4913-1G APOSPC4913-500MG APOSPC4913-5G
4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}butanoic acid 97%
4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}butanoic acid
Formule: C₁₀H₁₀ClF₃N₂O₂
Point de fusion: 92…95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00172556
Numéro CAS: 338770-18-6