Imprimer
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-amino}acetohydrazide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC4912-1G PC4912-250MG
APOSPC4912-1GEA 229 EUR
APOSPC4912-1G APOSPC4912-250MG
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-amino}acetohydrazide
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}acetohydrazide
Formule: C₈H₈ClF₃N₄O
Point de fusion: 161…163 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00141298
Numéro CAS: 446276-13-7