Imprimer
1-Bromo-5-fluoropentane
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC49114-1G PC49114-5G
APOSPC49114-1GEA 132 EUR
APOSPC49114-1G APOSPC49114-5G
1-Bromo-5-fluoropentane
1-Bromo-5-fluoropentane
Formule: C₅H₁₀BrF
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01709395
Numéro CAS: 407-97-6
UN: 1993
ADR: 3,III