2-Chloro-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]quinoline 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₆H₉ClF₃N Poids moléculaire: 307.71 g/mol Point de fusion: 102…105 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00793215 Numéro CAS: 339013-58-0 |