2-Fluoro-5-hydroxybenzaldehyde
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₅FO₂ Point de fusion: 74…75 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD09038469 Numéro CAS: 103438-84-2 |