5-Bromo-3-fluoro-2-méthoxypyridine 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₆H₅BrFNO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04112553 Numéro CAS: 124432-70-8 |