Imprimer
3-Amino-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC49080-1G PC49080-5G PC49080-250MG
APOSPC49080-1GEA 27.7 EUR
APOSPC49080-1G APOSPC49080-5G APOSPC49080-250MG
3-Amino-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
3-Amino-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C8H5F3N2
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09955455
Numéro CAS: 49674-28-4