Imprimer
Ethyl 1-(4-phenyl-1,3-thiazol-2-yl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC4907-1G PC4907-500MG PC4907-5G
APOSPC4907-1GEA 533 EUR
APOSPC4907-1G APOSPC4907-500MG APOSPC4907-5G
Ethyl 1-(4-phenyl-1,3-thiazol-2-yl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate 97%
Ethyl-1-(4-phenyl-1,3-thiazol-2-yl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formule: C₁₆H₁₂F₃N₃O₂S
Point de fusion: 93…95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00665285
Numéro CAS: 159885-61-7