4,5-Difluoro-m-toluic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3,4-Difluoro-5-methylbenzoic acid
Formule:
C₈H₆F₂O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09832332 Numéro CAS: 1017778-60-7 |